Stampa…
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,4-Trifluoronitrobenzene
PC7789-100G PC7789-250G PC7789-25G PC7789-500G PC7789-1KG
APOSPC7789-100GEA 17.6 EUR
APOSPC7789-100G APOSPC7789-250G APOSPC7789-25G APOSPC7789-500G APOSPC7789-1KG
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzene 99%
1,2,3-Trifluoro-4-nitrobenzene
Formula: C₆H₂F₃NO₂
Peso molecolare: 177,08 g/mol
Punto di ebollizione: 92 °C/20mmHg
Densità: 1,541 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041546
CAS Number: 771-69-7
EINECS: 212-238-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III