Stampa…
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7783-5G PC7783-1G PC7783-25G PC7783-100G
APOSPC7783-5GEA 21.9 EUR
APOSPC7783-5G APOSPC7783-1G APOSPC7783-25G APOSPC7783-100G
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline 97%
3,5-Dichloro-2,4-difluoroaniline
Formula: C₆H₃Cl₂F₂N
Punto di fusione: 75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044104
CAS Number: 83121-15-7