Stampa…
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7782-100G PC7782-25G
APOSPC7782-100GEA 509 EUR
APOSPC7782-100G APOSPC7782-25G
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate 97%
1-(Trifluoromethyl)vinyl acetate
Formula: C₅H₅F₃O₂
Punto di ebollizione: 86…88 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 2 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040844
CAS Number: 2247-91-8
EINECS: 218-838-2
UN: 3272
ADR: 3,II