Stampa…
5-(Trifluoromethyl)uracil 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Trifluorothymine, 5-(Trifluoromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
PC7780-25G PC7780-100G
APOSPC7780-25GEA 260 EUR
APOSPC7780-25G APOSPC7780-100G
5-(Trifluoromethyl)uracil 98%
5-(Trifluoromethyl)uracil
Formula: C₅H₃F₃N₂O₂
Punto di fusione: 245…249 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006024
CAS Number: 54-20-6
EINECS: 200-197-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III