Stampa…
Ethyl-2,3,4-trifluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7775-100G PC7775-25G PC7775-5G
APOSPC7775-100GEA 122 EUR
APOSPC7775-100G APOSPC7775-25G APOSPC7775-5G
Ethyl-2,3,4-trifluorobenzoate
Ethyl-2,3,4-trifluorobenzoate
Formula: C₉H₇F₃O₂
Punto di ebollizione: 205…207 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204408
CAS Number: 351354-50-2