Stampa…
4-(Trifluoromethylthio)phenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]phenol
PC7773A-100G PC7773A-25G PC7773A-5G
APOSPC7773A-100GEA 63.8 EUR
APOSPC7773A-100G APOSPC7773A-25G APOSPC7773A-5G
4-(Trifluoromethylthio)phenol 97%
4-(Trifluoromethylthio)phenol
Formula: C₇H₅F₃OS
Peso molecolare: 194.18 g/mol
Punto di ebollizione: 77…78 °C
Punto di fusione: 57…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036035
CAS Number: 461-84-7