Stampa…
3-(Trifluoromethyl)thiophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Mercaptobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)benzenethiol, 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol
PC7772-25G PC7772-5G
APOSPC7772-25GEA 272 EUR
APOSPC7772-25G APOSPC7772-5G
3-(Trifluoromethyl)thiophenol 98%
3-(Trifluoromethyl)thiophenol
Formula: C₇H₅F₃S
Punto di ebollizione: 71…72 °C/20mmHg
Flash Pt: 68,3 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00041142
CAS Number: 937-00-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III