Stampa…
2-(Trifluoromethyl)thiophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7771-100G PC7771-25G PC7771-5G
APOSPC7771-100GEA 522 EUR
APOSPC7771-100G APOSPC7771-25G APOSPC7771-5G
2-(Trifluoromethyl)thiophenol 97%
2-(Trifluoromethyl)thiophenol
Formula: C₇H₅F₃S
Punto di ebollizione: 175…177 °C
Densità: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 68 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00068896
CAS Number: 13333-97-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III