Stampa…
α,α,α,2,4-Pentafluorotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7770-1G PC7770-25G PC7770-5G
APOSPC7770-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7770-1G APOSPC7770-25G APOSPC7770-5G
α,α,α,2,4-Pentafluorotoluene
α,α,α,2,4-Pentafluorotoluene
Formula: C₇H₃F₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972808
CAS Number: 64248-61-9