Stampa…
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7769F-25G PC7769F-5G PC7769F-100G
APOSPC7769F-25GEA 46.6 EUR
APOSPC7769F-25G APOSPC7769F-5G APOSPC7769F-100G
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide 98%
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
Formula: C₈H₆F₃NS
Peso molecolare: 205,2 g/mol
Punto di fusione: 135…138 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051806
CAS Number: 72505-21-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III