Stampa…
4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorothiophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7769C-1G PC7769C-5G
APOSPC7769C-1GEA 101 EUR
APOSPC7769C-1G APOSPC7769C-5G
4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorothiophenol 97%
4-(Trifluoromethyl)-2,3,5,6-tetrafluorothiophenol
Formula: C₇HF₇S
Peso molecolare: 250,14 g/mol
Punto di ebollizione: 169 °C
Densità: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00191594
CAS Number: 651-84-3