Stampa…
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-7-(trifluoromethyl)quinoline
PC7767-25G PC7767-5G
APOSPC7767-25GEA 561 EUR
APOSPC7767-25G APOSPC7767-5G
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formula: C₁₀H₆F₃NO
Peso molecolare: 213,1560 g/mol
Punto di fusione: 266…269 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006779
CAS Number: 322-97-4