Stampa…
2-Hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7766X-1G PC7766X-250MG
APOSPC7766X-1GEA 24.8 EUR
APOSPC7766X-1G APOSPC7766X-250MG
2-Hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₆F₃N₃
Peso molecolare: 177,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00236724
CAS Number: 89570-85-4