Stampa…
4-(Trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7766H-1G PC7766H-5G
APOSPC7766H-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7766H-1G APOSPC7766H-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridine
4-(Trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄F₃N
Punto di ebollizione: 108 °C
Densità: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153289
CAS Number: 3796-24-5
UN: 1993
ADR: 3,II