3-(Trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC7766G-1G
PC7766G-25G
PC7766G-5G
APOSPC7766G-1GEA
21.9
EUR
APOSPC7766G-1G
APOSPC7766G-25G
APOSPC7766G-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridine 97%
3-(Trifluoromethyl)pyridine
Formula:
C₆H₄F₃N Punto di ebollizione: 113…115 °C Densità: 1,276 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 21 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00100032 CAS Number: 3796-23-4 EINECS: 223-268-2 UN: 1992 ADR: 3+6.1,III |