Stampa…
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 3-(Trifluoromethyl)pyrazole
PC7766B-100G PC7766B-25G PC7766B-5G
APOSPC7766B-100GEA 215 EUR
APOSPC7766B-100G APOSPC7766B-25G APOSPC7766B-5G
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole 97%
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formula: C₄H₃F₃N₂
Peso molecolare: 136,08 g/mol
Punto di ebollizione: 70 °C/2mmHg
Punto di fusione: 45…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00115018
CAS Number: 20154-03-4