Stampa…
4'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-(Trifluoromethyl)propiophenone, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one
PC7766-100G PC7766-25G PC7766-5G
APOSPC7766-100GEA 366 EUR
APOSPC7766-100G APOSPC7766-25G APOSPC7766-5G
4'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
4'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Formula: C₁₀H₉F₃O
Punto di ebollizione: 216 °C
Punto di fusione: 36…39 °C
Densità: 1,973 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039231
CAS Number: 711-33-1