Stampa…
3'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one, m-(Trifluoromethyl)propiophenone
PC7765-100G PC7765-25G PC7765-5G
APOSPC7765-100GEA 122 EUR
APOSPC7765-100G APOSPC7765-25G APOSPC7765-5G
3'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
3'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Formula: C₁₀H₉F₃O
Punto di ebollizione: 216…217 °C
Punto di fusione: 18…19 °C
Densità: 1,202 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039227
CAS Number: 1533-03-5