Stampa…
2'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one, o-(Trifluoromethyl)propiophenone
PC7764-25G PC7764-5G
APOSPC7764-25GEA 114 EUR
APOSPC7764-25G APOSPC7764-5G
2'-(Trifluoromethyl)propiophenone 97%
2'-(Trifluoromethyl)propiophenone
Formula: C₁₀H₉F₃O
Peso molecolare: 202,18 g/mol
Punto di ebollizione: 219…220 °C
Densità: 1,214 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013557
CAS Number: 16185-96-9