Stampa…
tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate 94%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde, N-BOC protected
PC7763-1G PC7763-250MG
APOSPC7763-1GEA 176 EUR
APOSPC7763-1G APOSPC7763-250MG
tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate 94%
tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate
Formula: C₁₃H₁₄F₃NO₄
Peso molecolare: 305,26 g/mol
Punto di fusione: 102…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669635
CAS Number: 505084-60-6