Stampa…
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7756-1G PC7756-250MG PC7756-500MG
APOSPC7756-1GEA 205 EUR
APOSPC7756-1G APOSPC7756-250MG APOSPC7756-500MG
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₇F₃N₂
Peso molecolare: 212,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269411
CAS Number: 243666-11-7