Stampa…
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7752-100G PC7752-25G PC7752-5G
APOSPC7752-100GEA 56.7 EUR
APOSPC7752-100G APOSPC7752-25G APOSPC7752-5G
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene 97%
2-Bromo-4-chloro-1-fluorobenzene
Formula: C₆H₃BrClF
Punto di ebollizione: 180 °C
Densità: 1,719 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672934
CAS Number: 1996-30-1