Stampa…
1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
PC7751-100G PC7751-25G PC7751-500G
APOSPC7751-100GEA 69.8 EUR
APOSPC7751-100G APOSPC7751-25G APOSPC7751-500G
1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzene
Formula: C₆H₃BrClF
Peso molecolare: 209,44 g/mol
Densità: 1,75 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061120
CAS Number: 201849-15-2