Stampa…
2-Trifluoromethyl-2-propanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,1,1-Trifluoro-2-methylpropan-2-ol
PC7750-1G PC7750-25G PC7750-5G PC7750-500MG
APOSPC7750-1GEA 24.8 EUR
APOSPC7750-1G APOSPC7750-25G APOSPC7750-5G APOSPC7750-500MG
2-Trifluoromethyl-2-propanol 97%
2-Trifluoromethyl-2-propanol
Formula: C₄H₇F₃O
Punto di ebollizione: 80…81 °C
Densità: 1,17 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 15 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014391
CAS Number: 507-52-8
EINECS: 208-075-3
UN: 1987
ADR: 3,II