Stampa…
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7749-10G PC7749-1G PC7749-5G PC7749-25G
APOSPC7749-10GEA 331 EUR
APOSPC7749-10G APOSPC7749-1G APOSPC7749-5G APOSPC7749-25G
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₅ClF₃N
Punto di ebollizione: 92…94 °C/6…8mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01862650
CAS Number: 386715-33-9