Stampa…
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7747-25G PC7747-100G PC7747-5G
APOSPC7747-25GEA 91.5 EUR
APOSPC7747-25G APOSPC7747-100G APOSPC7747-5G
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
Punto di fusione: 113…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094440
CAS Number: 739336-26-6