Stampa…
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isothiocyanate, p-Trifluoromethylphenylisothiocyanate
PC7741-25G PC7741-5G PC7741-1G
APOSPC7741-25GEA 0 EUR
APOSPC7741-25G APOSPC7741-5G APOSPC7741-1G
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Formula: C₈H₄F₃NS
Peso molecolare: 203,19 g/mol
Punto di ebollizione: 207 °C
Punto di fusione: 39…43 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039645
CAS Number: 1645-65-4
UN: 3261
ADR: 8,II