2-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₄F₃NS Punto di ebollizione: 95…96 °C/10mmHg Densità: 1,346 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 105 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039644 CAS Number: 1743-86-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |