Stampa…
5-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (5-Fluoro-2-methoxyphenyl)methanol
PC7735-1G PC7735-5G PC7735-10G
APOSPC7735-1GEA 14.7 EUR
APOSPC7735-1G APOSPC7735-5G APOSPC7735-10G
5-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol
5-Fluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₉FO₂
Peso molecolare: 156,16 g/mol
Punto di fusione: 37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00671767
CAS Number: 426831-32-5