Stampa…
2-Fluorobenzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC7734-100G PC7734-25G PC7734-500G
APOSPC7734-100GEA 201 EUR
APOSPC7734-100G APOSPC7734-25G APOSPC7734-500G
2-Fluorobenzylamine 95%
2-Fluorobenzylamine
Formula: C₇H₈FN
Peso molecolare: 125,15 g/mol
Punto di ebollizione: 73…75 °C/13mmHg
Densità: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008107
CAS Number: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
UN: 2735
ADR: 8,III