1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
Ionic Liquid.
Formula:
C₈H₁₅F₆N₂P Punto di ebollizione: >340 °C Punto di fusione: 44383 °C Densità: 1,38 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093295 CAS Number: 174501-64-5 |