Stampa…
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7724-100G PC7724-25G PC7724-5G
APOSPC7724-100GEA 778 EUR
APOSPC7724-100G APOSPC7724-25G APOSPC7724-5G
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
Formula: C₁₀H₇FN₂
Peso molecolare: 174,18 g/mol
Punto di fusione: 50…53 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09756481
CAS Number: 2341-25-5