Stampa…
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)picolinonitrile
PC7722-250MG PC7722-1G
APOSPC7722-250MGEA 32.1 EUR
APOSPC7722-250MG APOSPC7722-1G
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Formula: C₇H₃F₃N₂
Peso molecolare: 172,11 g/mol
Punto di ebollizione: 58…60 °C/1,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09038236
CAS Number: 936841-69-9