Stampa…
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Fluoro-4-hydroxyquinazoline, 7-Fluoro-4-quinazolinone, 7-Fluoro-4-quinazolinol
PC7721-1G PC7721-250MG
APOSPC7721-1GEA 16.1 EUR
APOSPC7721-1G APOSPC7721-250MG
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
Formula: C₈H₅FN₂O
Peso molecolare: 164,1400 g/mol
Punto di fusione: 240…242 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05664874
CAS Number: 16499-57-3