Stampa…
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7718G-1G PC7718G-5G
APOSPC7718G-1GEA 103 EUR
APOSPC7718G-1G APOSPC7718G-5G
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole 99%
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)imidazole
Formula: C₁₀H₇F₃N₂
Punto di ebollizione: 90 °C/0,05mmHg
Punto di fusione: 71…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060493
CAS Number: 25371-98-6