Stampa…
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7717-5G PC7717-25G PC7717-1G
APOSPC7717-5GEA 55.1 EUR
APOSPC7717-5G APOSPC7717-25G APOSPC7717-1G
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 97%
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formula: C₇H₇F₃N₂
Punto di ebollizione: 118…122 °C/17mmHg
Punto di fusione: 59…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042508
CAS Number: 368-90-1