Stampa…
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 2-Hydrazinobenzotrifluoride
PC7716-1G PC7716-5G
APOSPC7716-1GEA 43.7 EUR
APOSPC7716-1G APOSPC7716-5G
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
2-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formula: C₇H₇F₃N₂
Peso molecolare: 176,14 g/mol
Punto di fusione: 56…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052687
CAS Number: 365-34-4