Stampa…
3-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7714M-1G PC7714M-5G PC7714M-10G
APOSPC7714M-1GEA 92.8 EUR
APOSPC7714M-1G APOSPC7714M-5G APOSPC7714M-10G
3-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00069074
CAS Number: 63701-37-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II