Stampa…
3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7714-1G PC7714-5G
APOSPC7714-1GEA 246 EUR
APOSPC7714-1G APOSPC7714-5G
3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine 97%
3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Punto di fusione: ~216 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044945
CAS Number: 14464-68-7