Stampa…
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC7713X-1G PC7713X-5G PC7713X-25G
APOSPC7713X-1GEA 60.9 EUR
APOSPC7713X-1G APOSPC7713X-5G APOSPC7713X-25G
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Peso molecolare: 233.19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061305
CAS Number: 3832-73-3