Stampa…
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC7711-100G PC7711-25G PC7711-5G
APOSPC7711-100GEA 133 EUR
APOSPC7711-100G APOSPC7711-25G APOSPC7711-5G
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₆F₃N
Punto di ebollizione: 131…132 °C/20mmHg
Punto di fusione: 43…49 °C
Densità: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001921
CAS Number: 2338-75-2
EINECS: 219-052-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III