Stampa…
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC7710-25G PC7710-5G PC7710-100G
APOSPC7710-25GEA 24.8 EUR
APOSPC7710-25G APOSPC7710-5G APOSPC7710-100G
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₆F₃N
Punto di ebollizione: 92…93 °C/4mmHg
Densità: 1,187 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001913
CAS Number: 2338-76-3
EINECS: 219-053-8
UN: 1993
ADR: 3,III