Stampa…
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7707-250MG PC7707-1G
APOSPC7707-250MGEA 144 EUR
APOSPC7707-250MG APOSPC7707-1G
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 98%
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₇BFNO₃
Punto di fusione: 86…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368239
CAS Number: 957120-32-0