8-Fluoro-2-methylquinoline-7-boronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₉BFNO₂ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09475865 CAS Number: 957035-06-2 |