Stampa…
3-Benzyloxy-6-bromo-2-fluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Benzyloxy)-6-bromo-2-fluorophenylboronic acid
PC7705-1G PC7705-5G
APOSPC7705-1GEA 139 EUR
APOSPC7705-1G APOSPC7705-5G
3-Benzyloxy-6-bromo-2-fluorophenylboronic acid 98%
3-Benzyloxy-6-bromo-2-fluorophenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₁BBrFO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09475868
CAS Number: 957035-10-8