Stampa…
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7701-25G PC7701-5G
APOSPC7701-25GEA 181 EUR
APOSPC7701-25G APOSPC7701-5G
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid 98%
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₅FO₃
Peso molecolare: 156,11 g/mol
Punto di fusione: 214…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00269641
CAS Number: 51446-31-2