(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
(C₆H₄(CF₃))CH₂COOH Punto di fusione: 79…85 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004352 CAS Number: 32857-62-8 EINECS: 251-263-5 |