Stampa…
(α,α,α-Trifluoro-3-tolyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid, 3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC7699-25G PC7699-100G PC7699-5G
APOSPC7699-25GEA 35 EUR
APOSPC7699-25G APOSPC7699-100G APOSPC7699-5G
(α,α,α-Trifluoro-3-tolyl)acetic acid 97%
(α,α,α-Trifluoro-3-tolyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
Peso molecolare: 204,15 g/mol
Punto di fusione: 76…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004339
CAS Number: 351-35-9
EINECS: 206-511-7