Stampa…
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC7698-5G PC7698-1G PC7698-10G
APOSPC7698-5GEA 17.6 EUR
APOSPC7698-5G APOSPC7698-1G APOSPC7698-10G
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid 98%
(α,α,α-Trifluoro-2-tolyl)acetic acid
Formula: F₃CC₆H₄CH₂COOH
Peso molecolare: 204,15 g/mol
Punto di fusione: 99…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004327
CAS Number: 3038-48-0
EINECS: 221-240-4