Stampa…
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7692-5G PC7692-1G PC7692-25G
APOSPC7692-5GEA 42.3 EUR
APOSPC7692-5G APOSPC7692-1G APOSPC7692-25G
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Peso molecolare: 191,11 g/mol
Punto di fusione: 146…149 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082626
CAS Number: 158063-66-2